Acide 3,5-dihydroxybenzoïque
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
α-Resorcylic Acid
, 3,5-Dihydroxybenzoic Acid
, 3,5-Dihydroxybenzoate
Formule:
C₇H₆O₄ Poids moléculaire: 154,12 g/mol Point de fusion: 236…238 °C Point éclair: >200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002512 Numéro CAS: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...