Acide 2,6-dihydroxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 303-07-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 164° dec.
Beilstein Reference: 2209755
Formule:
C₇H₆O₄ Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼164 °C (déc.) Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002462 Numéro CAS: 303-07-1 EINECS: 206-134-8 |