Imprimer
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 149 EUR
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque 97%
Acide 2,6-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…165 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002462
Numéro CAS: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %