Imprimer
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide gentisique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
85707-10MG-FEA 24.6 EUR
85707-10MG-F 85707-1G-F 85707-250MG-F
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, Supelco®
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 202…206 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Indice Merck: 13,04409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75aeb16e8fe84599250924c49b4d1561ca565950&vid=32c94d66a75405b662386e0d2ec04d98b452c314&prid=web&clid=SAPDAM