Imprimer
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide gentisique
A11459.14 A11459.22
A11459.14EA 66.5 EUR
A11459.14 A11459.22
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque ≥99%
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 490-79-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 2209119 Merck Reference: 14,4398 MDL No.: MFCD00002460
Formule: C₇H₆O₄
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: ∼206 °C (déc.)
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Indice Merck: 13,04409