Imprimer
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrocatechuic acid
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 91.7 EUR
A10144.09 A10144.18 A10144.30
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque ≥98%
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Formule: C₇H₆O₄
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 204…208 °C
Densité: 1.542
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002446
Numéro CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5