Imprimer
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrocatechuic acid
155170050 155170250
ACRO155170050EA 73.8 EUR
ACRO155170050 ACRO155170250
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque 99%
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002446
Numéro CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %