Imprimer
Acide 4-hydroxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9015 8.21814.9025 8.21814.9050
8.21814.0005EA 25.9 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9015 8.21814.9025 8.21814.9050
Acide 4-hydroxybenzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₃
Poids moléculaire: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 336
Point de fusion: 210…211 °C
Densité: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002547
Numéro CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Indice Merck: 13,04837
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C