Imprimer
Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Hydroxybenzoic Acid
A13700.0B A13700.0I A13700.30
A13700.0BEA 92.7 EUR
A13700.0B A13700.0I A13700.30
Acide 4-hydroxybenzoïque ≥99%
Acide 4-hydroxybenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 99-96-7 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 199°(390°F) Physical Form: Powder Melting Point: 213-218° Beilstein Reference: 970950 Merck Reference: 14,4812 MDL No.: MFCD00002547
Formule: C₇H₆O₃
Poids moléculaire: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 336
Point de fusion: 213…218 °C
Densité: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 199 °C (390 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002547
Numéro CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Indice Merck: 13,04837