Acide salicylique 99.0-100.5%, en poudre Ph. Eur.
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide o-hydroxybenzoïque, Acide 2-hydroxybenzoïque
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule:
(HO)C₆H₄CO₂H Poids moléculaire: 138.12 g/mol Point d'ébullition: 336 Point de fusion: 157…159 °C Densité: 1.443 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 157 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002439 Numéro CAS: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Indice Merck: 13,08411 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) | 99.0 --> 100.5 % |
Appearance | White crystalline powder |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Melting point | 158 --> 161 °C |
Impurity A | Max. 0.1 % |
Impurity B | Max. 0.05 % |
Impurity C | Max. 0.02 % |
Any other impurity | Max. 0.05 % |
Total impurities | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Loss on drying | Max. 0.5 % |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 1 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 1 ppm |
Hg (Mercury) | Max. 2 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
V (Vanadium) | Max. 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |