Imprimer
Acide salicylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide o-hydroxybenzoïque, Acide 2-hydroxybenzoïque
A12253.0E A12253.30 A12253.36
A12253.0EEA 123 EUR
A12253.0E A12253.30 A12253.36
Acide salicylique ≥99%
Acide salicylique
Purity: 99% CAS No.: 69-72-7 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 157°(315°F) Melting Point: 158-160° Boiling Point: 211°/20mm Beilstein Reference: 774890 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002439
Formule: (HO)C₆H₄CO₂H
Poids moléculaire: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 1.443
Point éclair: 157 °C (315 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002439
Numéro CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Indice Merck: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM