Imprimer
Aiguilles pour rachianesthésie, embout pour ponction lombaire, BD™
Fournisseur: BD Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
405258 405248 405253 405259 405250 405257 405256 405247 405240 405252 405255
BDAM405258EA 183 EUR
BDAM405258 BDAM405248 BDAM405253 BDAM405259 BDAM405250 BDAM405257 BDAM405256 BDAM405247 BDAM405240 BDAM405252 BDAM405255
Aiguilles pour rachianesthésie, embout pour ponction lombaire, BD™
Aiguilles pour seringues
Biseau Quincke fin (biseau court): aiguille à grande qualité de pénétration et en acier haute qualité pour insertion facile et régulière. Alignement précis de l'aiguille et du stylet: évite les effets de la biopsie.
  • Embout translucide pour visualisation plus rapide de LCR
  • Sans silicone ni latex
  • Bonne préhension et manipulation de l'aiguille
Cdt: Packaged 25 per box, with 8 boxes per case (total 200).