Imprimer
Cellules de conductivité
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285119816 285119832 285119849 285119857 285119720
662-1754EA 632 EUR
662-1754 662-1755 662-1756 662-1757 SCOI285119720
Cellules de conductivité
Électrodes Électrodes de conductivité
Cellules de conductivité solides pour mesure en ligne. Les cellules sont disponibles avec une tige POM ou une tige en verre pour une grande résistance chimique.
  • Raccord de connexion à vis avec filetage Pg 13,5
  • Versions LF 1101 et LF 1051 avec plaques de platine
  • Versions LF 5101 et LF 71 T avec anneaux de platine
  • Électrode HD : uniformité de la pression et de la température certifiée selon la norme DIN EN 10204
Plage de pression : 10 bar
Informations de livraison: toutes les électrodes (à l'exception du modèle LF 1101 T HD) sont fournies avec laveur 9980/52 et joint torique type 9932/07. Le modèle LF 1101 T HD est fourni avec un système d'étanchéité de type HD 9980/51. Les câbles de connexion doivent être commandés séparément.