Acide 3,5-diméthoxybenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa) Point de fusion: 182…185 °C Densité: 1,423 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002502 Numéro CAS: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 185 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |