Imprimer
Instrument dishes
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4230-2070 4230-2071 4230-2180 4230-2230 4230-2100 4230-2101 4230-2231 4230-2550 4230-2050
BURK4230-2070EA 13.3 EUR
BURK4230-2070 BURK4230-2071 BURK4230-2180 BURK4230-2230 BURK4230-2100 BURK4230-2101 BURK4230-2231 BURK4230-2550 BURK4230-2050
Instrument dishes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Cuvettes pour de nombreuses applications. En laboratoire, cabinet médical, hôpital, pharmacie, dans le domaine alimentaire – partout où des instruments, des appareils, des biens et des pièces de précision doivent être stockées dans un endroit propre.
  • Mélamine, blanc
  • Cuvette sans couvercle
Couvercle disponible en option.