Imprimer
Roulements d'agitation KPG avec filetage de vis
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
247500803 247500906
SCOT247500803EA 116 EUR
SCOT247500803 SCOT247500906
Roulements d'agitation KPG avec filetage de vis
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • With standard ground joint and GL screw thread tube
  • Ground and polished surface