Imprimer
Stirrer bearings, DURAN® KPG®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
245235504 245285603 245405103 245415404
SCOT245235504EA 114 EUR
SCOT245235504 SCOT245285603 SCOT245405103 SCOT245415404
Stirrer bearings, DURAN® KPG®
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3.
  • Interchangeable
  • With standard ground joint
  • Ground and polished surface