Imprimer
Kits d'extraction de l'ADN du tissu en paraffine fixé dans le formol E.Z.N.A®
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
D3399-00EA 21.4 EUR
D3399-00 D3399-01 M6958-00 M6958-01
Kits d'extraction de l'ADN du tissu en paraffine fixé dans le formol E.Z.N.A®
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
La digestion des protéases sélectionnées libère des microgrammes d'ADN à partir d'échantillons de FFPE. Les acides nucléiques purifiés, même s'ils sont fragmentés, sont adaptés à différentes analyses génomiques en aval et d'expression génétique. Les kits pour colonne de centrifugation E.Z.N.A® sont parfaits pour les applications à faible rendement, tandis que les kits à billes magnétiques Mag-Bind® sont conçus spécifiquement pour les utilisateurs à haut rendement avec une fonction d'automatisation.
  • Rendement impressionnant en 40 minutes
  • Le protocole standard ne nécessite aucune extraction de xylène
  • Kits à billes magnétiques entièrement compatibles avec la plupart des plates-formes d'automatisation
The purified nucleic acids, although highly fragmented, are suitable for a variety of downstream genomic and gene expression analyses. E.Z.N.A® spin column-based kits are ideal for low throughput applications while Mag-Bind® magnetic beads-based kits are designed specifically for high throughput users with automation capability.