Imprimer
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14418.14 A14418.22 A14418.36
A14418.14EA 39.6 EUR
A14418.14 A14418.22 A14418.36
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ≥99%
Acide 2,6-diméthoxybenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 1466-76-8 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 2212190 MDL No.: MFCD00002437
Formule: C₉H₁₀O₄
Poids moléculaire: 182.18 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: ∼188 °C (déc.)
Densité: 1.365 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002437
Numéro CAS: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4