Imprimer
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12901.06 A12901.14 A12901.22
A12901.06EA 76.4 EUR
A12901.06 A12901.14 A12901.22
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 2785-98-0 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2097993 MDL No.: MFCD00002436
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002436
Numéro CAS: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0