Imprimer
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241252009 241252403 241252506 241253605 241253708 241254404 241254601
SCOT241252009EA 218 EUR
SCOT241252009 SCOT241252403 SCOT241252506 SCOT241253605 SCOT241253708 SCOT241254404 SCOT241254601
Entonnoirs compte-gouttes, cylindriques, avec équilibrage de pression, DURAN®
Entonnoirs Ampoules de coulée
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass key.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground joint cone and socket, with divisions for approximate volume reading.
* non-DIN ISO size
Certifications: DIN ISO 4800