Imprimer
Instrument trays
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4743 4744
USBE4743EA 60.3 EUR
USBE4743 USBE4744
Instrument trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Made of stainless steel.
  • Rounded corners
  • With rim
  • Very good chemical and temperature resistance