Acide 2,3-diméthoxybenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa) Point de fusion: 121…124 °C Densité: 1,387 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002432 Numéro CAS: 1521-38-6 EINECS: 216-188-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 124 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.005 % |
Water soluble titr. acid | ≤0.0003 meq/g |