Imprimer
VWR®, Accessories for Circulators
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462-0271EA 473 EUR
462-0271 462-0272 462-0273 462-0274
VWR®, Accessories for Circulators
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte
Sondes en acier inoxydable pouvant s’utiliser avec tout instrument disposant d’un contrôleur numérique avancé (AD) ou d’un contrôleur programmable avancé (AP).
Dimensions des sondes : 152 mm de longueur, 4,7 mm de Ø.