Imprimer
Fioles à fond plat avec joints rodés standard, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241714408 241716306 241712407 241712604 241712707 241713609 241713703 241714605 241715404 241715601
SCOT241714408EA 438 EUR
SCOT241714408 SCOT241716306 SCOT241712407 SCOT241712604 SCOT241712707 SCOT241713609 SCOT241713703 SCOT241714605 SCOT241715404 SCOT241715601
Fioles à fond plat avec joints rodés standard, DURAN®
Ballons Ballons à fond plat
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With labelling area.
*non-DIN ISO size
Certifications: According to DIN ISO 4797