Imprimer
Acide o-anisique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methoxybenzoic acid
A13513.22 A13513.36
A13513.22EA 51.2 EUR
A13513.22 A13513.36
Acide o-anisique ≥98%
Acide o-anisique
Purity: 98+% CAS No.: 579-75-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 509929 MDL No.: MFCD00002431
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…103 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002431
Numéro CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8