Imprimer
Micro-filtres d'immersion, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 486 EUR
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Micro-filtres d'immersion, DURAN®
Filtres Tubes filtrants
Micro-filtre d'immersion autoclavable pour filtrage inverse ie. extraction de filtrat propre (et non de résidus).
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.