Imprimer
Acide 3,5-dinitrosalicylíque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque, Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïque
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 56.3 EUR
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Acide 3,5-dinitrosalicylíque ≥97%
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Formule: C₇H₄N₂O₇
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point de fusion: 169…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III