Imprimer
Acide 3,5-dinitrosalicylíque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque, Acide 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoïque
156441000 156445000 156440010
ACRO156441000EA 129 EUR
ACRO156441000 ACRO156445000 ACRO156440010
Acide 3,5-dinitrosalicylíque 98%
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
Poids moléculaire: 228.12 g/mol
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %