Acide 3,5-dinitrobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-34-3
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 1914286
Merck Reference: 14,3276
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007253
Formule:
C₇H₄N₂O₆ Poids moléculaire: 212.12 g/mol Point de fusion: 204…208 °C Densité: 1.680 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007253 Numéro CAS: 99-34-3 EINECS: 202-751-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Indice Merck: 13,03304 |