Imprimer
Acide 3,5-dinitrobenzoïque 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 46.1 EUR
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
Acide 3,5-dinitrobenzoïque 98+%
Acide 3,5-dinitrobenzoïque
Formule: C₇H₄N₂O₆
Poids moléculaire: 212.12 g/mol
Point de fusion: 205…209 °C
Densité: 1.683 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007253
Numéro CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
Indice Merck: 13,03304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %