Imprimer
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10724.06 A10724.14 A10724.22
A10724.06EA 27.8 EUR
A10724.06 A10724.14 A10724.22
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 3-hydroxy-4-nitrobenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 619-14-7 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 232-236° Beilstein Reference: 2107564
Formule: C₇H₅NO₅
Poids moléculaire: 183.12 g/mol
Point de fusion: 232…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007110
Numéro CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9