Imprimer
Acide 2,6-diméthoxy-3-nitrobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04366.06 L04366.14
L04366.06EA 59 EUR
L04366.06 L04366.14
Acide 2,6-diméthoxy-3-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 2,6-diméthoxy-3-nitrobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 55776-17-5 Molecular Formula: C9H9NO6 Formula Weight: 227.17 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2657939
Formule: C₉H₉NO₆
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017324
Numéro CAS: 55776-17-5
EINECS: 259-814-1