Imprimer
Acide 4-nitro-m-anisique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 39.7 EUR
L08891.06 L08891.14
Acide 4-nitro-m-anisique ≥98%
Acide 4-nitro-m-anisique
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Formule: C₈H₇NO₅
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 231…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007353
Numéro CAS: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2