Imprimer
Acide 3-nitrobenzoïque 99
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Nitrobenzoic acid
A13494.0B A13494.0I A13494.30
A13494.0BEA 124 EUR
A13494.0B A13494.0I A13494.30
Acide 3-nitrobenzoïque 99
Acide 3-nitrobenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 121-92-6 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 908644 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007251
Formule: C₇H₅NO₄
Poids moléculaire: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 341
Point de fusion: 140…143 °C
Densité: 1.494
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007251
Numéro CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Indice Merck: 12,06686