Acide 2-nitrobenzoïque 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Formule:
C₇H₅NO₄ Point de fusion: 146…149 °C Densité: 1,58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007137 Numéro CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Indice Merck: 14,6589 |