Imprimer
Acide 3,4-diaminobenzoïque 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 59.8 EUR
A14213.14 A14213.22 A14213.36
Acide 3,4-diaminobenzoïque 94%
Acide 3,4-diaminobenzoïque
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼210 °C (déc.)
Densité: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007726
Numéro CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2