Imprimer
Acide 3,4-diaminobenzoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 71.4 EUR
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
Acide 3,4-diaminobenzoïque 97%
Acide 3,4-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C (déc.)
Densité: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007726
Numéro CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %