Imprimer
Acide 4-aminosalicylíque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 35.4 EUR
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
Acide 4-aminosalicylíque 99%
Acide 4-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 147 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007789
Numéro CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Indice Merck: 13,00476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %