Imprimer
Acide 5-aminosalicylíque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
134330050 134330250 134331000
ACRO134330050EA 36.8 EUR
ACRO134330050 ACRO134330250 ACRO134331000
Acide 5-aminosalicylíque 99%
Acide 5-aminosalicylíque
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C (déc.)
Densité: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Indice Merck: 12,05964
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)