Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇NO₃ Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa) Point de fusion: 198…205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007697 Numéro CAS: 1571-72-8 EINECS: 216-390-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 198 to 205 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |