Acide 3-aminosalicylíque 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 3-amino-2-hydroxybenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Formule:
C₇H₇NO₃ Poids moléculaire: 153.14 g/mol Point d'ébullition: 347 Point de fusion: ∼240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010299 Numéro CAS: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |