Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Hydroxyanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 394-31-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 248° dec.
Beilstein Reference: 2803663
Formule:
C₇H₇NO₃ Poids moléculaire: 153.14 g/mol Point d'ébullition: 347 Point de fusion: ∼248 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007870 Numéro CAS: 394-31-0 |