Imprimer
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxyanthranilic acid
310310100 310310010
ACRO310310100EA 93 EUR
ACRO310310100 ACRO310310010
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque 99%
Acide 2-amino-5-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 233…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007870
Numéro CAS: 394-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %