Imprimer
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
L16225.06 L16225.14
L16225.06EA 104 EUR
L16225.06 L16225.14
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque 95%
Acide 5-amino-2-nitrobenzoïque
Purity: 95% CAS No.: 13280-60-9 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2107512
Formule: C₇H₆N₂O₄
Poids moléculaire: 182.14 g/mol
Point d'ébullition: 481
Point de fusion: ∼240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035748
Numéro CAS: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4