Imprimer
Acide 5-nitroanthranilique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
245950050 245950250
ACRO245950050EA 48.2 EUR
ACRO245950050 ACRO245950250
Acide 5-nitroanthranilique 98%
Acide 5-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017039
Numéro CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %