Imprimer
Acide 4-aminobenzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
A12673.0BEA 184 EUR
A12673.0B A12673.18 A12673.30 A12673.PG
Acide 4-aminobenzoïque 99%
Acide 4-aminobenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 150-13-0 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: ca 187° dec. Beilstein Reference: 471605 Merck Reference: 14,423 MDL No.: MFCD00007894
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Densité: 1,374
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Indice Merck: 14,423