Acide 3-aminobenzoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-05-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 172-179°
Beilstein Reference: 471603
Merck Reference: 14,421
MDL No.: MFCD00007795
Formule:
C₇H₇NO₂ Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa) Point de fusion: 172…179 °C Densité: 1,51 Point éclair: 150 °C (302 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007795 Numéro CAS: 99-05-8 EINECS: 202-724-4 Indice Merck: 14,421 |