Acide anthranilique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 2-aminobenzoïque
Formule:
C₇H₇NO₂ Poids moléculaire: 137.14 g/mol Point d'ébullition: 312 Point de fusion: 145…148 °C Densité: 1.412 Point éclair: 150 °C (302 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007712 Numéro CAS: 118-92-3 EINECS: 204-287-5 Indice Merck: 14,422 |