Imprimer
Acide anthranilique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide 2-aminobenzoïque
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 61.7 EUR
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Acide anthranilique 98+%
Acide anthranilique
Formule: C₇H₇NO₂
Poids moléculaire: 137.14 g/mol
Point d'ébullition: 312
Point de fusion: 144…148 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Point éclair: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007712
Numéro CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Indice Merck: 13,00421
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %